67011-U
BIOshell A160 Peptide C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
product name
BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Column, 5.0 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
Materialien
stainless steel hardware (column)
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Beschreibung
Shell thickness (0.6 μm)
Solid Core (3.5 μm)
Produktlinie
BIOshell
Leistungsmerkmale
endcapped: no
chemische Klasse(n) des Analyten
peptides
Hersteller/Markenname
BIOshell
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
4.0% carbon loading
Parameter
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
10 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
60 m2/g
Oberflächendeckung
2.2 μmol/m2
Matrix
particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5.0 μm
Porengröße
160 Å
operating pH range
1-8
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Vorsäulenkartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)