Merck
64753-U
Supelco
Spezialglassäule
glass coarse frit, PTFE stopcock, column L × O.D. × I.D. 400 mm × 22 mm × 19 mm, 515mm overall
Synonym(e):
LC SÄULE 400MM X 19MM ID MIT FRITTE UND ABSPERRHAHN
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
SB.52
Materialien
PTFE stopcock
glass coarse frit
Methode(n)
LPLC: suitable
Säule L × AD × ID
400 mm × 22 mm × 19 mm, 515mm overall
Kompatibilität
for use with US EPA Protocol
Leistungsmerkmale und Vorteile
Im US EPA-Protokoll beschrieben - Füllen Sie diese Säulen mit einem geeigneten Adsorbens, um Umweltproben, in denen Sie Pestizide und Schadstoffe bestimmen wollen, zu reinigen oder zu trocknen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)