59576-U
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 3 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Discovery® C18 Supelguard Vorsäulen-Kartusche, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 3 mm, pkg of 2 ea
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 2 ea
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
2 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
200 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
180 Å
Betriebs-pH-Wert
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered