Fortfahren mit
59560
SUPELCOSIL™ LC-Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
2 cm × 4 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
Si, silica phase
Pore size:
120 Å
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SUPELCOSIL™ LC-Si Supelguard Kartusche, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L3
Quality Segment
packaging
pkg of 2 ea
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 4 mm
matrix active group
Si, silica phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
application(s)
food and beverages
compatibility
use to protect LC-Si, LC-3Si
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
595505956859558
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
matrix active group
Si, silica phase
matrix active group
silica phase, Si
matrix active group
amino phase, NH2
matrix active group
NH2, amino phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
separation technique
normal phase, hydrophilic interaction (HILIC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
pore size
120 Å
pore size
120 Å
pore size
120 Å
pore size
120 Å
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)