Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
2 cm × 4 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
Si, silica phase
Pore size:
120 Å
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
SUPELCOSIL™ LC-Si Supelguard Kartusche, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L3
Quality Segment
analyte functional class(es)
lipids, oils
analyte chemical class(es)
aflatoxins, carotenoids, fatty acids, flavonoids, glycans, glycols, phospholipids, steroids (cholesteryl esters)
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 4 mm
matrix active group
Si, silica phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
application(s)
food and beverages
compatibility
use to protect LC-Si, LC-3Si
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
Other Notes
Das Kit beinhaltet eine Kartusche, einen Stand-alone-Halter, ein Stück Tubing, zwei Verschraubungen mit Ferrules.
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOSIL™ LC-Si Supelguard Kartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?