Fortfahren mit
59558
SUPELCOSIL LC-NH₂ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Column Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
2 cm × 4 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
NH2, amino phase
Pore size:
120 Å
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SUPELCOSIL LC-NH2 Supelguard Kartusche, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L8
Quality Segment
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 4 mm
matrix active group
NH2, amino phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
application(s)
food and beverages
compatibility
use to protect LC-NH2
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
Other Notes
Das Kit enthält eine Kartusche, einen Stand-Alone-Halter, ein Stück Rohrleitung und zwei Verschraubungen mit Ferrules.
Legal Information
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
595685955059557
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
description
5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
matrix active group
amino phase, NH2
matrix active group
NH2, amino phase
matrix active group
Si, silica phase
matrix active group
CN, cyano phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
separation technique
normal phase, hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
separation technique
normal phase, reversed phase, hydrophilic interaction (HILIC)
L × I.D.
2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
L × I.D.
2 cm × 4 mm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
agency
suitable for USP L8
agency
suitable for USP L8
agency
suitable for USP L3
agency
suitable for USP L10
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)