Merck
59559
Supelco
SUPELCOSIL LC-Diol (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
Synonym(e):
Supelguard LC-DIOL 2CM KIT
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL LC-Diol Supelguard Kartusche, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Agentur
suitable for USP L20
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 kit
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
2 cm × 4 mm
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Fußnote
Das Kit beinhaltet eine Kartusche, einen Stand-alone-Halter, ein Stück Tubing, zwei Verschraubungen mit Ferrules.
Rechtliche Hinweise
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)