Fortfahren mit
58699
PTFE-Schlauch
L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32119290
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
parameter
500 psi max. pressure
L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
General description
Das preiswerte, flexible PTFE TFE tubing ist ideal bei Drücken bis zu 500 psi/35kg/cm². Verwenden Sie dieses bei automatischen Analysatoren, bei der Nachsäulenreaktion, im präparativen Bereich, bei Probenaufgabegeräten und bei der Überwachung physiologisch wichtiger Verbindungen.
Die empfohlene Höchsttemperatur für PTFE TFE beträgt 200°C, kurzzeitiges Überschreiten dieser Temperatur schadet jedoch nur selten.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
587015870258703
PTFE-Schlauch L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
58699
PTFE-Schlauch
PTFE-Schlauch L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.023 in.
58701
PTFE-Schlauch
PTFE-Schlauch L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
58702
PTFE-Schlauch
PTFE-Schlauch L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
58703
PTFE-Schlauch
description
L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
description
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.023 in.
description
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
description
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
parameter
500 psi max. pressure
parameter
-
parameter
500 psi max. pressure
parameter
500 psi max. pressure
L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
L × O.D. × I.D.
10 ft × 1/16 in. × 0.023 in.
L × O.D. × I.D.
10 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
L × O.D. × I.D.
10 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PTFE-Schlauch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)