Z226661
PEEK-Röhrchen
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.010 in., blue, max. pressure 6000 psi
Synonym(e):
PEEK Tubing
Empfohlene Produkte
Parameter
6000 psi max. pressure
L × AD × ID
10 ft × 1/16 in. × 0.010 in.
Farbe
blue
Allgemeine Beschreibung
Polyetheretherketon (PEEK)-Rohre sind mittlerweile ein beliebter Ersatz für Edelstahlrohre an verschiedenen Stellen im HPLC-System. Diese sind besonders dann nützlich, wenn ein Kontakt zwischen der Probe und Metallkomponenten zu vermeiden ist, beispielsweise beim Arbeiten mit Metallkomplexbildnern oder bestimmten biochemischen Verbindungen. Darüber hinaus bieten PEEK-Rohre folgende Vorteile: sie sind flexibel, leicht zu schneiden, weisen eine hervorragende mechanische Stabilität und chemische Kompatibilität auf und können bei bis zu 100 °C verwendet werden. Tetrahydrofuran (THF), Dimethylsulfoxid (DMSO), Methylenchlorid und konzentrierte Salpeter- uns Schwefelsäure sollten nicht mit PEEK-Rohren verwendet werden. Unsere 1/16-Zoll-PEEK-Rohre sind zur leichten Identifizierung des Innendurchmessers farbkodiert. Länge: 10 ft./3 m.
Anwendung
Polyetheretherketone (PEEK) connecting tubing may be used as a solvent holder and as the fluid delivery duct while being immersed in a continuously flowing sample solution, in a liquid-liquid microextraction method termed as continuous-flow microextraction (CFME) for dilute analytes. It may also be used in a flow through cell, in experiments performed to measure the solubility of zinc oxide from 150 to 300°C.
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Analytical chemistry, 72(18), 4462-4467 (2000-09-29)
A novel liquid-liquid microextraction method, that we have termed continuous-flow microextraction (CFME), is described. In a 0.5-mL glass chamber, an organic drop (1-5 microL) is held at the outlet tip of a polyetheretherketone (PEEK) connecting tubing which is immersed in
New measurements of the solubility of zinc oxide from 150 to 350 C.
Journal of Solution Chemistry, 31 (12), 947-973 (2002)