584605-U
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm UHPLC Column
Synonym(e):
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 2.0 μm HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 2.0 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 3 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L11
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
7.0% Carbon loading
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Säule L × ID
5 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
120 m2/g
Matrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
Biphenyl (dimethylbiphenyl) bonding phase
Partikelgröße
2.0 μm
Porengröße
90 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-9
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.