Wichtige Dokumente
57904-U
Nitinol-core (NIT) SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 75 μm
Synonym(e):
SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SPME-Faseranordnung Carboxen/Polydimethylsiloxan (CAR/PDMS), for use with manual holder, needle size 24 ga, df 75 μm(CAR/PDMS
Materialien
black hub (metallic)
metal alloy fiber
Kanülengröße
24 ga
Verpackung
pkg of 3 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
CAR/PDMS coating
Kompatibilität
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with manual holder
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
SPME fibers with CAR/PDMS and PDMS/DVB coatings on nitinol core assembly enhance fiber performance for solid phase microextraction.
A comparison between Carboxen®/PDMS coated nitinol core and fused silica core adsorbent SPME fibers for factors, such as coating process, testing process, inertness, raw materials, and durability.
Protokolle
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Die hohe Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit der HS-SPME in Kombination mit GC/MS für die Bestimmung von VOC in Wasser wurde in einem Ringversuch nachgewiesen. Die neue ISO 17943 unter Einsatz von HS-SPME stellt eine Verbesserung der bestehenden offiziellen Methoden für diese Bestimmung in Bezug auf Empfindlichkeit und Selektivität dar.
Verwandter Inhalt
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
Die Festphasenmikroextraktion (SPME) ist eine lösungsmittelfreie Probenvorbereitungstechnik, bei der beschichtete Fasern verwendet werden, um Zielanalyten aus einer Probe zu extrahieren, bevor sie mittels GC oder HPLC analysiert werden.