Merck
57610-U
Supelco
Rezorian A161 Kartusche
size 1 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41115724
Form
prepacked column
Verpackung
pkg of 6 ea
Methode(n)
LPLC: suitable
Größe
1 mL
Oberflächenbereich
800-900 m2/g
Matrix
styrene-divinylbenzene, spherical, reagent grade
Aktive Matrixgruppe
polymer
Mittlere Partikelgröße
120 μm
Porengröße
110-175 Å pore diameter
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Die Einmalkartuschen Rezorian A161 mit Luer-Lock-Anschluß sind ideal zur Isolierung, Reinigung und Konzentrierung von Biomolekülen aus wässrigen Proben. Die Rezorian A161 Kartuschen sind mit ihrem Packungsbett aus einem makroporösen, hydrophoben Hochleistungsadsorberharz, speziell auf biomolekulare pharmazeutische Trennungen zugeschnitten.
Wir können Rezorian-Kartuschen mit den unterschiedlichsten Harzen als Sonderanfertigung anbieten - fragen Sie bitte nach.
Anwendung
Rezorian A161 cartridge was used to perform dynamic column experiment to verify the direct separation of radionuclides from liquid decontamination waste[1] and to determine Cu, Cd, Mo, As and Sb elements in biological samples.[2]
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Separation of radionuclides from spent decontamination solutions onto selective inorganic-organic composite absorbers.
Rosikova, K., et al.
Czechoslovak Journal of Physics, 53, A603-A610 (2003)
Use of new composite materials for the determination of Cu, Cd, Mo, As, and Sb in biological samples by radiochemical neutron activation analysis.
Lucanikova, M., et al.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 269, 463-468 (2006)