57545
Statischer Mischer mit geringem Volumen (50-250 μl)
50 μL cartridge, stainless steel
Synonym(e):
50μL STATISCHE MISCHERKARTUSCHE
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Kompatibilität
for use with ASI low volume mixer housing
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)