Fortfahren mit
57548
Statischer Mischer mit geringem Volumen (50-250 μl)
housing, In-line, stainless steel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel
compatibility
for use with ASI low volume mixer cartridge
General description
Low Volume Mixer Housing (housing, In-Line) is an accessory for use with low volume mixer cartridge (50-250 μL) in ASI Static Mixers, used for HPLC and post-column derivatization. “Inline” refers to a single line going into the mixer housing. It is mainly used when additional mixing is needed in a single flow-path.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5754950051857546
description
housing, In-line, stainless steel
description
housing, Binary, stainless steel
description
housing, Binary, PEEK
description
150 μL cartridge, stainless steel
compatibility
for use with ASI low volume mixer cartridge
compatibility
for use with ASI low volume mixer cartridge
compatibility
for use with ASI low volume mixer cartridge
compatibility
for use with ASI low volume mixer housing
material
stainless steel
material
stainless steel
material
PEEK
material
stainless steel
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)