Merck
Z553093
Sigma-Aldrich
Aldrich® Büchner-Trichter mit Verbindung und SafetyBarb® Schlauchanschluss
capacity 60 mL, porosity 10-20 μm
Größe auswählen
1 EA
€ 151,00
€ 151,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 151,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 151,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint ST/NS24/40
Kapazität
60 mL
Porengröße
10-20 μm porosity
Allgemeine Beschreibung
Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)