Merck
57476
Nadel für Präp. Probeninjektor Modell 3725i
stainless steel, needle size 16 ga
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
Materialien
stainless steel
Kanülengröße
16 ga
Verpackung
pkg of 1
Kompatibilität
for use with Rheodyne 3725-086
Allgemeine Beschreibung
Needle for Model 3725i Prep Sample Injector includes a 5 cm large-bore syringe needle (16 gauge/0.65 in. OD) for rapid injection of large samples.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)