Wichtige Dokumente
57286-U
SPME Fiber Assortment Kit
PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm (PA), 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SPME-Fasersortiment-Kit 2, for use with autosampler, needle size 23 ga
Materialien
assorted colors hub
fused silica fiber
Kanülengröße
23 ga
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
85 μm (PA)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for analyte group volatile and polar organics in water
for use with autosampler
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Allgemeine Beschreibung
- 75μm Carboxen/Polydimethylsiloxan-Beschichtung
- 65μm Polydimethylsiloxan/Divinylbenzol-Beschichtung
- 65μm Carbowax/Divinylbenzol-Beschichtung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)