Merck
57221-U
Supelco
Discovery® DSC-SCX SPE-Bulkpackung
pkg of 100 g
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 100 g
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid bonding
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
ion exchange
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Kationenaustausch
Kompatibilität: Organische oder wässrige Lösungen
  • Eine polymergebundene, Benzolsulfonsäure Gruppe, pKa (< 1.0)
  • Gegenion ist H+
  • Kieselgel Träger für den Einsatz mit organischen Lösungsmitteln (kein Schrumpfen/Schwellen)
  • Ausgezeichnete Kapazität (0.8 meq/g) für die Aufreinigung von Lösungen aus der kombinatorischen Chemie (Reinigung der Zielanalyten von Nebenprodukten und überschüssigen Reagenzien)
  • Die Anwesenheit des Benzolringes bietet einige spezielle Eigenschaften (hydrophobe Wechselwirkungen), die bei der Extraktion von Kationen aus wässrigen Matrices berücksichtigt werden sollten
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Protokolle
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.