Merck
57159-U
Supelco
Preppy Vakuumverteilersammelgestell
for use with 2 mL (12 mm OD x 32 mm H) or 4 mL (15 mm OD x 45 mm H) vials
Synonym(e):
PREPPY 12 PORT SAMMELGESTELL, 1 & 4ML GEFÄßE
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.21
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with 2 mL (12 mm OD x 32 mm H) or 4 mL (15 mm OD x 45 mm H) vials
Anwendung
2 mL Probengefäße sind kompatibel mit diesem Produkt: Kat. Nr. 27487-U, 27490-U, or 27493. 4 mL Probengefäße sind kompatibel mit diesem Produkt: Kat. Nr. 27136, 27006, 27012.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)