Merck
57087
Supelco
Supelclean LC-Aluminiumoxid-N SPE-Röhrchen
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene tube
Qualitätsniveau
Produktlinie
Supelclean
Zusammensetzung
bed wt., 2 g
Verpackung
pk of 30
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
6 mL
Matrix
Alumina for Neutral pH (∼6.5) Brockman Act I base material
Aktive Matrixgruppe
Alumina phase
Partikelgröße
60-325 mesh
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Supelclean LC-Alumina-N SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Artikel
Analyze Shuanghuang Lian oral liquid using Discovery® HS C18 HPLC column per Chinese Pharmacopeia 2020. Quantify baicalin, chlorogenic acid, and forsythin with high accuracy.