Merck
567234-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C5 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 10 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Discovery® BIO großporige C5 HPLC-Säule, 10 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 10 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
3.5% Carbon loading
Parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
15 cm × 10 mm
Oberflächenbereich
100 m2/g
Oberflächendeckung
4.5 μmol/m2
Matrix
silica particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C5 (pentyl) phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
300 Å
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Discovery BIO Wide-Pore C5 wurde für die effiziente und zuverlässige Trennung von Proteinen und Peptiden, besonders hydrophober Peptide, entwickelt. Langkettige Phasen, wie C8 oder C18, sind häufig zu hydrophob für Proteine und können übermäßig lange Retentionszeiten oder sogar die irreversible Bindung auf der Säule verursachen. Aus diesem Grund werden kurzkettige Phasen, normalerweise C3 oder C4, häufig für die RP-HPLC von Proteinen eingesetzt. Diese kurzkettigen Phasen sind jedoch empfindlich gegen Hydrolyse, was zu einer kurzen Lebensdauer der Säulen, besonders bei niedrigen pH-Werten der mobilen Phase, führt. Die Elutionsreihenfolge der Analyten auf der Discovery BIO Wide-Pore C5 ist mit einer konventionellen C4 Phase vergleichbar, jedoch besitzt die Discovery BIO Wide-Pore C5 eine bessere pH-Stabilität und eine längere Lebensdauer. Im Allgemeinen sind auf einer Discovery BIO Wide-Pore C5, aufgrund der Weiterentwicklung des Kieselgels und der Phasenchemie, effizientere Trennungen zu erzielen.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.