567208-U
Discovery® BIO Wide Pore C18 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 10 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Discovery® BIO großporige C18 HPLC-Säule, 10 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 10 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
9.2% Carbon loading
Parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
15 cm × 10 mm
Oberflächenbereich
100 m2/g
Oberflächendeckung
3.6 μmol/m2
Matrix
silica particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
300 Å
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Antikörper
Anwendung
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Supelco Preparative HPLC products for Pharmaceutical Development and Production
Verwandter Inhalt
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..