Wichtige Dokumente
56302AST
apHera™ C4 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Polymeric C4 Reversed-Phase Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
apHera™ C4 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Produktlinie
apHera™
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
apHera™
Parameter
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Matrix
polymeric
Aktive Matrixgruppe
C4 (butyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
300 Å
Betriebs-pH-Wert
1-14
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Features of apHera™ Reversed Phase Columns
- Stable vinyl copolymer base
- Stable pH range 2-12
- 300 angstrom pore size
- Stable in all organic solvents
- Expanded applications: peptides, proteins
- Efficient separation of any basic substance
- Amenability to washing and alkaline solutions
Rechtliche Hinweise
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?