Merck
567200-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Discovery® BIO großporige C18 HPLC-Säule, 3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
9.2% Carbon loading
Parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
5 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
100 m2/g
Oberflächendeckung
3.6 μmol/m2
Matrix
silica particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
300 Å
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Durch RP-HPLC erstellte Peptid-Karten liefern wertvolle Informationen über Proteinstruktur, -stabilität und -reinheit. Um wirksam zu sein, muss die RP-HPLC-Säule einen hohen Anteil der Peptide in der Probe auflösen können. Je mehr Peptide, desto besser sind die Informationen. Discovery BIO Wide Pore C18 erzeugt eine unübertroffene RP-HPLC-Auflösung von Peptid-Karten aus enzymatisch Aufgeschlossenem. Die in der Discovery BIO Wide Pore-Linie eingebundenen Verbesserungen der Siliziumdioxid- und gebundene Phase-Chemie verbessern die Auflösung, indem die Effizienz gesteigert und Peak-Tailing verringert wird. Ein zusätzlicher Vorteil davon ist die Fähigkeit, Peptide ohne TFA in der mobilen Phase zu analysieren und somit das LC-MS-Signal zu steigern.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.