Fortfahren mit
56142
Omnifit® Verbinder mit kleiner Bohrung
Three-way valve connector
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
PTFE cones included
technique(s)
LPLC: suitable
bore
0.8 mm
General description
Omnifit® Small Bore Connectors offer the unique advantage of producing a very low dead volume connection with tubing of various diameters, through an O-ring compression system, a cone over tubing system or a void-filling cone with a standard gripper.
Features and Benefits
PTFE-Konus enthalten.
Legal Information
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
560342380423796
description
Three-way valve connector
description
Three-way valve connector
description
body only (ferrules not included)
description
I.D. 0.4 mm,
Supeltex M-2 ferrule included
description
PTFE cones included
description
-
description
-
description
-
bore
0.8 mm
bore
1.5 mm
bore
-
bore
-
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)