Merck
54919
Supelco
Nucleosil® C18 HPLC-Säule
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3.2 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Agentur
suitable for USP L1
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Nucleosil®
Kennzeichnungsgrad
15% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 3.2 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
octadecyl
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Nucleosil® C18 HPLC Column features nonpolar, endcapped phases for reversed-phase chromatography. The separation mechanism is based on hydrophobic (van der Waals) interactions and slight residual silanol interactions.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Vorsäulenkartusche
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)