Merck
53768-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å OH5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Ascentis® Express OH5, 2,7 μm HPLC-Säule, 2.7 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 3 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L86
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Parameter
<60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
7.5 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
135 m2/g
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
hydroxy, penta- phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
90 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-9
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Paweł Kubica et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(13), 3013-3018 (2014-03-26)
The influence of sucrose combustion products on smoking and nicotine addiction is still controversial because the presence of the sucrose may be treated as a source of aldehydes and organic acids. In e-liquids used as refills for electronic cigarettes, which