Merck
52636-U
Supelco
Discovery® DSC-NH2 SPE-Röhrchen
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
Synonym(e):
NH2-(Amin-)SPE-Kartusche
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PE frit (20 μm)
polypropylene
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
endcapped
Zusammensetzung
bed wt., 100 mg
Verpackung
pk of 108
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Volumen
1 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
amino phase
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
70 Å pore size
pKa 
9.8
Kapazität
~0.43 meq/g capacity
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
ion exchange
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Normale Phase oder Anionenaustausch
Kompatibilität der Probenmatrix: Organische oder wässrige Lösungen
  • Polymerisch gebundene Aminopropylphase sehr polarer Art (Wasserstoffbindung), die Anwendungen der normalen Phase und des Ionenaustauschs zulässt.
  • Ein schwacher Anionenaustauscher mit 9,8 pKa. Bei einem pH-Wert von 7,8 oder kleiner werden die funktionalen Gruppen positiv geladen.
  • Die Ionenaustauschkapazität beträgt ∼ 0,43 meq/g.
  • Ermöglicht die schnelle Freisetzung sehr starker Anionen, wie z. B. Sulfonsäuren, die durch starke Anionenaustauscher unwiderruflich beibehalten werden können.
  • Kann in einigen Umkehrphaseanwendungen eingesetzt werden (aufgrund eines Ethyl-Spacers); wird jedoch aufgrund seiner polaren Natur vorrangig als Sorptionsmittel der Ionenaustausch- oder normalen Phase verwendet.
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>464.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 240 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.