52739-U
Discovery® DSC-WCX SPE-Röhrchen
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene tube
Zusammensetzung
bed wt., 100 mg
Verpackung
pk of 108
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Volumen
1 mL
Matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
carboxypropyl bonding
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Kapazität
0.15 meq/g total capacity
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
ion exchange
Allgemeine Beschreibung
Kompatibilität: Organische oder wässrige Lösungen
- Eine polymer gebundene Ethylendiamin-triessigsäure-Phase mit einem pKa von 4,8
- Das Gegenion ist Na+
- Die Ionenaustausch-Kapazität beträgt ~ 0,15 meq/g
- Bei pH 6,8 und darüber negativ geladen
- Ein pH-Wert von 2,8 und darunter neutralisiert diese Phase, für eine leichtere Elution stark kationischer Analyten, die nur bei extrem basischen Bedingungen neutralisiert sind
- Wird normalerweise bei sehr stark kationischen Verbindungen (hoher pKa) eingesetzt, die an starke Kationentauscher irreversibel gebunden werden könnten
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>464.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 240 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.