Fortfahren mit
55071
Schlauchadapter
1/4-28 female (flat-bottom), 10-32 male (standard)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PEEK adapter (one-piece design)
description
for chromatography applications
packaging
pkg of 1 ea
bore diam.
0.030 in.
fitting
1/4-28 female (flat-bottom), 10-32 male (standard)
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
550695874258743
Schlauchadapter 1/4-28 female (flat-bottom), 10-32 male (standard)
55071
Schlauchadapter
Schlauchadapter M6 female, 10-32 male
55069
Schlauchadapter
Schlauchadapter 1/4-28 male UNF, for 1/4 in. O.D. tube
58742
Schlauchadapter
Schlauchadapter 1/4-28 male UNF, for 1/8 in. tube
58743
Schlauchadapter
description
1/4-28 female (flat-bottom), 10-32 male (standard)
description
M6 female, 10-32 male
description
1/4-28 male UNF, for 1/4 in. O.D. tube
description
1/4-28 male UNF, for 1/8 in. tube
description
for chromatography applications
description
for chromatography applications
description
for chromatography applications
description
for chromatography applications
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
bore diam.
0.030 in.
bore diam.
0.030 in. (0.75 mm)
bore diam.
-
bore diam.
-
fitting
1/4-28 female (flat-bottom), 10-32 male (standard)
fitting
10-32 male, M6 female
fitting
1/4-28 male UNF, for 1/4 in. O.D. tube
fitting
1/4-28 male UNF, for 1/8 in. tube
material
PEEK adapter (one-piece design)
material
PEEK adapter (one-piece design)
material
CTFE unit
material
stainless steel unit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schlauchadapter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)