Merck
509892
SGE Mikrovolumenspritze für Rheodyne® und Valco-Ventile, auswechselbare Nadel
100R-GT-LC, volume 100 μL, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Leistungsmerkmale
Removable needle
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 005312
Kanüle L × AD
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
Volumen
100 μL
Kompatibilität
for use with SGE RN
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)