Merck
509736
SGE Spritzen für das PerkinElmer® Autosystem
volume 5 μL, 5F-PE-0.47, needle size 26 ga, needle L 70 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
26 ga
Beschreibung
color (lime)
liquid syringe, fixed needle
Leistungsmerkmale
needle type LTN (fixed)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 001953
Kanüle L
70 mm
Volumen
5 μL
Rechtliche Hinweise
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)