Merck
506419
Supelco
ASTM® D2887 Referenzgasöl
analytical standard
Synonym(e):
RGO
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Agentur
ASTM® D2887,D7169
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Eignung
suitable for
Anwendung(en)
petroleum
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
This sample is a petroleum fraction having a boiling range from 250 °F to 850 °F, evaluated in round-robin studies by the ASTM. Use this sample and the supplied ASTM boiling range consensus values to evaluate system performance.
Anwendung
ASTM® D2887 reference gas oil has been used as a standard in the analysis of fossil-fuel liquid in order to quantitatively measure aliphatic, aromatic and polar compounds classes using normal phase high performance liquid chromatography method (HPLC).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
71.6 °F
Flammpunkt (°C)
22 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hydrocarbon class analysis of coal-derived liquids using high performance liquid chromatography
Padlo.MD, et al.
Fuel Processing Technology, 49, 247-258 (1996)