Merck
505315
Supelco
LpDNPH-Kartuschen, H-Serie
H10, volume 3 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016,2532
Zusammensetzung
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Verpackung
pkg of 10 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Volumen
3 mL
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for sampling in high concentration environments
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Die H-Serie der LpDNPH-Kartuschen enthält größere Mengen an 2,4-DNPH und/oder größere Bettgewichte als die S10-Serie und die Rezorian-Kartuschen. Dadurch wird die Leistungsfähigkeit von Carbonylen erhöht, weshalb sich die Kartuschen der H-Serie besonders für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Konzentration eignen. Die H-Serie ist in 3 verschiedenen Größen erhältlich: H10-Kartuschen (350 mg), H30-Kartuschen (1 g) und H300-Kartuschen (10 g).
LpDNPH H Series Cartridges (H10) are air sampling devices used for sampling carbonyls via trapping them on a high purity silica adsorbent coated with 2,4-dinitrophenylhydrazine (2,4-DNPH), where they are converted to the hydrazone derivatives. The derivatives are eluted from the cartridge in acetonitrile and analyzed by HPLC. The built-in reservoir eliminates the need to attach a syringe to the cartridge for sample extraction/elution. Reusable adapters are available to connect the cartridge to the sampling pump.
Leistungsmerkmale und Vorteile
LpDNPH cartridges feature:
  • High purity adsorbent, for better accuracy in trace analysis.
  • Low pressure drop, to enable use at high sampling rates (1.5-2 L/min.), even with personal sampling pumps.
  • Individual packaging, to maximize sample integrity.
  • Bar code labels, for fast and accurate sample identification.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)