5047-U
ASSET® EZ4 Luftkeimsammler
pkg of 2 ea
Synonym(e):
ASSET® EZ4 Dry Samplers
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Kit (each kit contains: 2 sampling cartridges, 2 tubing adapters, 1 calibration fitting and datasheet)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ASSET®
Verpackung
pkg of 2 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Matrix
DBA-impregnanated glass fiber filter
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for sampling isocyanate monomers & oligomers (*not recommended for isocyanic acid (ICA))
for use with LC-MS or LC-MS/MS
Rechtliche Hinweise
Standard
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Easy-to-use air sampler offering ultimate sensitivity for collection and measurement of vapor phase and particulate isocyanate monomers and oligomers.