Merck
502790
Fritten für Vorsäulen-Mikrofilter
PEEK, pore size 0.5 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PEEK
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Upchurch Scientific, Inc A-735X
Fritte B × T × H
0.045 in. × 0.031 in. × 0.192 in.
Porengröße
0.5 μm
Kompatibilität
for use with Precolumn Microfilters Assembly
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hola, necesito comprar un PEEK inline filter para un sistema AKTA, pero dudo de si este producto se corresponde con el que necesito. Se trata del disco que va dentro del filtro (cilindro color crudo) o la pieza cilíndrica en sí misma? Muchas gracias!
    1 answer
    1. This is a filter that mounts in a filter assembly. This product is not compatible with AKTA systems. Please contact your regional Technical Service group for a filter recommendation for the specific application.