Fortfahren mit
58264
Säulenfritten
diam. 1/4 in., porosity 2 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
316L stainless steel
description
for Conventional Column Hardware (compression style)
packaging
pkg of 10 ea
diam.
1/4 in.
thickness
0.39 in.
pore size
2 μm porosity
General description
Wählen Sie Fritten mit 0.5 μm-Poren, um Packungsmaterial mit 3 μm-Partikeln festzuhalten, Fritten mit 2 μm-Poren bei größeren Partikeln.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5903750432756107
Säulenfritten diam. 1/4 in., porosity 2 μm
58264
Säulenfritten
Säulenfritten diam. 1/8 in., pore size 0.5 μm
59037
Säulenfritten
description
diam. 1/4 in., porosity 2 μm
description
diam. 1/8 in., pore size 0.5 μm
description
for use with 6mL glass SPE tubes, pk of 60
description
PTFE, for use with 10 mm bore, pore size 10 μm
description
for Conventional Column Hardware (compression style)
description
for Conventional Column Hardware (compression style)
description
for SPE Tube
description
-
material
316L stainless steel
material
-
material
PTFE frit
material
PTFE
pore size
2 μm porosity
pore size
0.5 μm
pore size
-
pore size
10 μm
diam.
1/4 in.
diam.
1/8 in.
diam.
-
diam.
-
thickness
0.39 in.
thickness
0.039 in.
thickness
-
thickness
-
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pk of 60
packaging
pkg of 20 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Säulenfritten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)