Merck
50173-U
Nucleosil® SA (sulphonic acid) HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktlinie
Nucleosil®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
Nucleosil®
Kennzeichnungsgrad
6.5% Carbon loading
Parameter
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
sulphonic acid
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
Trenntechnik
normal phase
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)