Fortfahren mit
48568
Fluoren
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22
EC Number:
201-695-5
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1363491
MDL number:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 5000 mg
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
298 °C (lit.)
mp
111-114 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2
InChI key
NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Fluorene has been used as a test material in studying its electronic transitions in gas and crystalline phases, and in stretched polymer sheets, measured with synchrotron radiation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1283334853548567
Fluoren analytical standard
Supelco
48568
Fluoren
Anthracen analytical standard
Supelco
48567
Anthracen
description
analytical standard
description
98%
description
analytical standard
description
analytical standard
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
environmental
application(s)
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoren
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
303.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
151.0 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
86-73-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)