Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
6.15 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 145 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
1004 °F
packaging
ampule of 5000 mg
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
340 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.)
solubility
alcohols: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, hydronaphthalenes: soluble, supercritical carbon dioxide: soluble
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChI key
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description reagent grade, 97% | description suitable for scintillation, ≥99.0% (GC) | description sublimed grade, ≥99% |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade reagent grade | grade - | grade sublimed grade |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anthracen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121.0 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
120-12-7
120-12-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?