Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 5000 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
384 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4cccc-2c34
InChI
1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
InChI key
GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description analytical standard | description 98% | description analytical standard, for environmental analysis |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) environmental |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| format neat | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoranthen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
388.4 °F - closed cup
flash_point_c
198.0 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT - vPvB
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
206-44-0
206-44-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?