48553
N-Nitrosodiphenylamin
analytical standard
Synonym(e):
N-Nitroso-N-phenylanilin, Diphenylnitrosamin, Diphenylnitrosoamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Verpackung
ampule of 1000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O=NN(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
UBUCNCOMADRQHX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Bladder
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?