Fortfahren mit
F807
Fluoranthen
98%
Synonym(e):
Benzo[j,k]fluoren
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-912-4
Beilstein/REAXYS Number:
1907918
MDL number:
Assay:
98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
bp
384 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4cccc-2c34
InChI
1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
InChI key
GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluoranthene can be used as a starting material in the synthesis of:
  • Polyfluoranthene (PFA) based conducting polymer (PFA) by electrochemical anodic oxidation using Lewis acid catalyst.
  • Substituted fluorenones.
  • Fluorescence-emitting oligofluoranthene (OFA) nanorods by oxidative oligomerization.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2753364853548490
assay
98%
assay
98%
assay
-
assay
-
bp
384 °C (lit.)
bp
-
bp
384 °C (lit.)
bp
-
mp
105-110 °C (lit.)
mp
163-165 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.)
mp
163-165 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoranthen
pictograms
Exclamation markEnvironment
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
388.4 °F - closed cup
flash_point_c
198.0 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT - vPvB
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
206-44-0
CAS No.
206-44-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)