Merck
PHR1010
Supelco
Propylparaben
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
4-Hydroxybenzoesäure-propylester, Propyl-4-hydroxybenzoat, Propylparaben
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4CO2CH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
Beilstein:
1103245
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
E-Nummer:
E216
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. P3650000
traceable to USP 1577008
API-Familie
parabens
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
95-98 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
InChIKey
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pharmazeutische Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle stellen für pharmazeutische Labore und Hersteller eine praktische und kostengünstige Alternative zu selbst erstellten Arbeitsstandards dar. Propylparaben ist der Benzoatester, der vornehmlich als Konservierungsstoff in Kosmetikprodukten eingesetzt wird.
Anwendung
Diese Sekundärstandards sind als zertifiziertes Referenzmaterial qualifiziert. Sie eignen sich für diverse analytische Anwendungsfälle, insbesondere für pharmazeutische Freigabetests und die Entwicklung pharmazeutischer Methoden zur qualitativen und quantitativen Analyse, sowie für Kontrolltests im Lebensmittel- und Getränkebereich und andere Kalibrierungsanforderungen.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten Multi-Rückführbarkeit auf USP-, EP(Ph. Eur.)- und BP-Primärstandards, je nach Verfügbarkeit.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO 17034 und ISO/IEC 17025 produziert und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAC0280“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Es handelt sich nur um ein Beispielzertifikat, das von der Charge, die Sie erhalten, abweichen kann.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
356.0 °F
Flammpunkt (°C)
180 °C
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hye-Min Kang et al.
Chemosphere, 226, 388-394 (2019-04-05)
Parabens are used as a preservative substance in a wide range of man-made products causing deleterious effects on aquatic organisms and therefore, the concern of their effects to aquatic organisms has been increased. In this study, acute toxicity of methylparaben
Dennis G Maki et al.
Critical care medicine, 39(4), 613-620 (2011-01-05)
Catheter-related bloodstream infection is the greatest threat to the safety of patients on hemodialysis. Catheter lock solutions containing heparin have been linked to an increased risk of hemorrhage and thrombocytopenia. To ascertain the safety and efficacy for prevention of catheter-related
C L Barberis et al.
Journal of food protection, 73(8), 1493-1501 (2010-09-08)
Each year, a significant portion of the peanuts produced cannot be marketed because of fungal disease at the postharvest stage and mycotoxin contamination. Antioxidants could be used as an alternative to fungicides to control ochratoxigenic fungi in peanuts during storage.
Miguel González-Doncel et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 184, 360-369 (2013-10-08)
Here we proposed a battery of non-invasive biomarkers and a histological survey to examine physiological/anatomical features in embryos, eleutheroembryos (13 days post-fertilization, dpf), and larvae (28-42 dpf) of medaka to investigate the effects of embryonic exposure to propylparaben (PrP). Concentrations <1000 μg
Yang Wang et al.
Analytica chimica acta, 673(2), 145-150 (2010-07-06)
A selective, sensitive, rapid and reliable method based on molecularly imprinted polymers (MIPs) with dual templates to determine total content of parabens in cosmetics was developed. With methylparaben (MP) and propylparaben (PP) as dual-templates, methacrylic acid (MAA) as a functional
Artikel
Learn to separate and quantify B vitamins and preservatives in capsules with HPLC-UV and Purospher® STAR RP-8 column. Validated for precision.