47120-U
Distelöl
analytical standard
Synonym(e):
Saflorsamenöl aus Carthamus tinctorius Samen
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant seeds (Carthamus tinctorius)
Qualität
analytical standard
Verpackung
ampule of 1000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
Dichte
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
oleic acid
Lagertemp.
room temp
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
awg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?