Merck
47088-U
Supelco
FAME Säulenbewertungsmischung
certified reference material, 1000 μg/mL each component in dichloromethane
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Produktlinie
TraceCERT®
Form
liquid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 mL
Konzentration
1000 μg/mL each component in dichloromethane
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
multi-component solution
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ester
Lagertemp.
-10 to -25°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Methyl cis-11-eicosenoate
    Methyl heneicosanoate
    Methyl laurate
    Methyl linolenate
    Methyl oleate
    cis-11-Octadecenoic methyl ester
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bruna Jardim Quintanilha et al.
Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 39(2), 554-562 (2019-03-20)
High-fat diet increase two to three times the plasma lipopolysaccharide (LPS) levels and induce subclinical inflammation. Diet can modify gene expression due to epigenetic processes related to MicroRNAs (miRNAs). MicroRNAs (miRNAs) play important role in the post-transcriptional mechanisms involved in