47085-U
PUFA Nr. 3
From Menhaden Oil, analytical standard
Synonym(e):
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren-Mischung Nr. 3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
fish oil (menhaden)
Qualität
analytical standard
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Konzentration
(var. concentration)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
-10 to -25°C
Sonstige Hinweise
Analyt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?