Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
fish oil
Quality Segment
grade
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 100 mg
concentration
(varied concentration)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
mixture
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Application
Other Notes
Produkt wird aus natürlichen Quellen extrahiert. Die Zusammensetzung der Fettsäuren variiert von Charge zu Charge. Die unten aufgelisteten Fettsäuren müssen nicht zwingend in der aktuellen Charge vorhanden sein. Ein repräsentatives Chromatogramm ist im Lieferumfang des Produkts enthalten.
Das Zusammensetzungszertifikat ist online nicht verfügbar. Um die entsprechenden Dokumente zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Sigma-Aldrich-Betrieb.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Marine source, analytical standard | description C8 - C22, certified reference material, ampule of 100 mg (Neat) | description BioReagent, suitable for insect cell culture | description NIST® SRM® 3275 |
| grade analytical standard | grade TraceCERT®, certified reference material | grade - | grade certified reference material |
| format mixture | format multi-component solution | format - | format matrix material |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in wet ice |
| concentration (varied concentration) | concentration - | concentration 15-25% (GC) | concentration - |
| packaging pkg of 100 mg | packaging ampule of 100 mg (Neat) | packaging - | packaging pkg of 3 ea (2 ampule x 1.2 mL) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - |
Analyt
- cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester
- 11-Docosenoic acid methyl ester
- Methyl all-cis-7,10,13,16,19-docosapentaenoate
- Methyl cis-13-docosenoate
- Methyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
- Methyl linoleate
- Methyl myristate
- Methyl oleate
- Methyl palmitate
- Methyl palmitoleate
- Methyl stearidonate
- cis-11-Octadecenoic methyl ester
- Methyl cis-11-eicosenoate
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?