Merck
E6013
cis-5,8,11-Eicosatrienoic acid methyl ester
~10 mg/mL in methanol, ≥90%
Synonym(e):
Methyl (5Z,8Z,11Z)-5,8,11-eicosatrienoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H36O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.51
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
200-659-6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90%
form
liquid
concentration
~10 mg/mL in methanol
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h10-11,13-14,16-17H,3-9,12,15,18-20H2,1-2H3/b11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
AESHPAQQBZWZMS-NWFXIAEYSA-N
Packaging
Packaged under Argon.
Other Notes
Special Handling Instructions: All glassware and stainless steel syringes used for transferring this solutions should be cleaned, avoiding activating solvents such as strong acid, and then rinsed using absolute methanol and air dried. Transfer and removal of samples should be performed in indirect light and under an inert atmosphere, with the bulk kept below 10 °C. Return bulk to freezer storage as soon as possible. Eicosatrienoic acid methyl ester is unstable to oxygen and direct sunlight, therefore, extreme care should be taken in handling this product.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)