Wichtige Dokumente
442670
Docosan
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Dampfdichte
10.8 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 21.1 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
369 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
42-45 °C (lit.)
Dichte
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
petroleum
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
InChIKey
HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane